Tubing, latex rubber
Leverantör: DEUTSCH NEUMANN
3050610 3050711 3050305 3051014 3050608 3050508 3050206 3050812 3050204 3050307 3050406 3050507 3051016 3051217 3050306 3050509 3050710 3050913 3050914 3050407 3050408 3050609
228-3352EA 1600 SEK
228-3352 228-3357 DENE3050305 DENE3051014 DENE3050608 DENE3050508 DENE3050206 DENE3050812 DENE3050204 DENE3050307 DENE3050406 DENE3050507 DENE3051016 DENE3051217 DENE3050306 DENE3050509 DENE3050710 DENE3050913 DENE3050914 DENE3050407 DENE3050408 DENE3050609
Tubing, latex rubber
Slangar Överföringsslang
Natural Rubber (NR), translucent.
  • Sterilisable at +120 °C
  • Hardness: 40 Shore A