VWR®, HACCP Trousers, Polyester/Cotton
Leverantör: VWR Collection
113-1944EA 685 SEK
113-1944 113-1943 113-1942 113-1941 113-1940 113-1939 113-1938 113-1946 113-1947 113-1945 113-1955 113-1948 113-1949 113-1950 113-1951 113-1952 113-1954 113-1956 113-1957 113-1953 113-5998
VWR®, HACCP Trousers, Polyester/Cotton
Workwear
Byxorna är tillverkade i 65 % polyester och 35 % bomull, HACCP-certifierade och därför lämpliga för användning inom områden med stora krav på hygien, till exempel livsmedelshantering och -produktion. De är idealiska för användning i kombination med VWR® HACCP-rockar.
  • Med två sidofickor och två backfickor med lock
  • Resår i midjan med knappar
  • Byxorna i herrmodell har även bältesöglor
Densitet: 215 g/m²
Färg: Vit
DIN 10524
Certifikat: DIN 10524.