Kyvetter engångsbruk
Leverantör: KARTELL
1937 1938 1939 1940 1941 1948 1960 1961
634-8532EA 250 SEK
634-8532 634-8535 634-8536 634-0326 634-8533 634-8537 634-8531 634-8530
Kyvetter engångsbruk
Kyvetter Kyvetter för spektrofotometrar
Kyvett av optiskt polystyren (PS) eller av PMMA med en transmissoin på 70% vid 300 nm.
  • 44,5 to 45 mm height