VWR®, ESD-rock, återanvändbar
Leverantör: VWR Collection
113-1794EA 1450 SEK
113-1794 113-1793 113-1792 113-1791 113-1790 113-1789 113-1788 113-1787 113-1786 113-1785 113-1784 113-1783 113-1796 113-1797 113-1795 113-1798 113-1799 113-1800 113-1801 113-1802 113-5992
VWR®, ESD-rock, återanvändbar
Workwear
Återanvändbar skyddsrock i dam- eller herrmodell, tillverkad i 63 % polyester, 35 % bomull och 2 % kolfiber, vilket ger skydd mot statisk elektricitet. Alla modeller har manschetter som kan justeras i två steg, två sidofickor, en bröstficka, vikt krage och dolda tryckknappar.
  • ESD-funktion: Skyddar mot elektrostatiska fält som genereras av kläderna på användarens kropp
  • Med slits i sidan
  • Dammodell: Figursydd med skärp
  • Kan tvättas i 60 °C, passar för industritvätt
Densitet: 190 g/m²
Färg: Vit
EN 1149-5, EN 61340
Certifikat: EN 1149-5, EN 61340