VWR®, Damrockar, bomull eller polyester/bomull
Leverantör: VWR Collection
113-1682EA 895 SEK
113-1682 113-1699 113-1696 113-1712 113-1711 113-1710 113-1709 113-1708 113-1707 113-1706 113-1705 113-1704 113-1703 113-1702 113-1701 113-1690 113-1683 113-1684 113-1685 113-1686 113-1687 113-1698 113-1689 113-1697 113-1691 113-1692 113-1693 113-1694 113-1695 113-1715 113-1688 113-1713 113-1722 113-1716 113-1717 113-1718 113-1719 113-1721 113-1714 113-1720
VWR®, Damrockar, bomull eller polyester/bomull
Workwear
Dessa återanvändbara damrockar är tillverkade av antingen 100 % bomull eller 65 % polyester/35 % bomull. Båda tygerna är kraftiga, slitstarka och hållbara. Rockarna kan fås med sydd krage eller ståkrage.
  • Med dold tryckknappsknäppning och manschetter som kan justeras i två steg
  • Två sidofickor och en bröstficka
  • Figursydd modell med bälte och slits i sidan
  • Kan tvättas i 95 °C, lämpliga för industritvätt
Densitet: 215 g/m²
Färg: Vit
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifikat: Godkänd i enlighet med Oeko-Tex® Standard 100.