8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
Leverantör: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
4105MAT 4105NUN
479-1200EA 20109 SEK
479-1200 479-1067
8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
Förseglingstänger och lockavtagare
Denna kapsyl/decapper tillåter ergonomisk manuell bearbetning av ett helt ställ med Matrix®- eller Nunc™ Cryobank- eller Bank-It™-rör på mindre än en minut. Designad för att täcka rören till optimalt vridmoment för att bibehålla provets integritet och förhindra provförlust under lagring.
  • Vipp-omkopplardrift
  • Stor utmatningsstång gör det enkelt att kassera och byta ut använda lock
Hastighet: 4 sekunder för att täcka/täcka 8 rör
B×D×H: 50,8×95×251 mm
Vikt: 0,44 kg
Strömförsörjning: ingång 100–240 V, 60–50 Hz; utgång 12 V, 1,0 amp
Leveransinformation:
Levereras med 12 V uppladdningsbart batteri och stativ.