Skyddsglasögon, uvex pheos
Leverantör: UVEX
9192.215 9192.225 9192.725 9192.785 9192.881 9192.385 9192.485 9192.745 9192.285 9192.080
111-1245EA 325 SEK
111-1245 111-1246 111-1248 111-1252 111-1259 111-1247 111-1692 111-1877 111-1876 UVEX9192.080
Skyddsglasögon, uvex pheos
Skyddsglasögon
Supravision HC-AF beläggning gör uvex pheos linsen mycket reptålig på utsidan och permanent imfri på insidan.
  • Ger 100% UV-skydd
  • Inbyggt ögonbrynsskydd för extra täckning
  • Förbättrad ventilation
  • Gångjärn med hög prestanda
  • Kompatibla med personlig skyddsutrustning (hörselkåpor, skyddshjälmar och stötskyddskepsar)
Certifikat: SS-EN 166, EN 170