HERAcell® i CO₂ Incubators
Leverantör: Thermo Scientific
51032719 51032876 51032875 51032720 50162128
390-1357EA 0 SEK
390-1357 390-1360 390-1359 390-1358 390-1445
HERAcell® i CO₂ Incubators
Inkubatorer CO₂ Incubators
HERAcell® i series CO₂ incubators provide stable, accurately monitored growth conditions offering excellent protection against contamination for valuable cell and tissue cultures. Extremely short CO₂ and temperature recovery times enhance cell growth. They are available in two practical sizes and two inner chamber designs; non-corrosive stainless steel or 100% antimicrobial solid copper (to verifiably prevent the growth of bacteria and fungi by natural means). As standard, models are supplied with high quality thermal conductivity (TC) sensors.
  • Odlingar med optimal tillväxt tack vare säkra och stabila inkubationsförhållanden
  • Enastående, permanent skydd mot kontaminering sparar tid och förhindrar att odlingarna förstörs
  • Beprövad dekontamineringsprogram vid 90 °C med fuktig luft (ContraCon)
  • Odlingarna skyddas från uttorkning tack vare snabba återhämtningstider
  • För att skydda värdefulla celler finns iONGUARD ® antimikrobiella silver matrix tillgänglig: avsedd att hämma tillväxten av biologiska föroreningar på kammare i rostfritt stål utan att ändra deras utseende. Tillsammans med insida i 100% ren koppar finns det olika val för att förebygga ytkontamineringen på bästa sätt
iCAN™-kontrollpanel (Interactive Control Access Navigator) ger förbättrad övervakning och kontroll, snabb tillgång till alla viktiga parametrar och trendanalyser så att prestanda lätt kan utvärderas. Kontrollpanelen är monterad på dörren för att vara lättillgänglig och väl synlig. Val kan göras mellan flera språk. Eventuella ändringar av odlingsförhållanden visas direkt via protokoll och händelsehistorik på displayen. Glasdörrarna har säkerhetsspärrar som garanterar att innerdörrarna inte lämnas öppna av misstag. Kort återhämtningstid för luftfuktighet. Med stor, direktuppvärmd vattenbehållare: ger upp till fem gånger snabbare återhämtningstid för fuktighet än konventionella inkubatorer med vattenbehållare. Optiskt och akustiskt larm vid för låg vattennivå.
Information om tillbehör: IR-CO₂ sensor (dual-beam infrared sensor) is recommended if the temperature and humidity change frequently (e.g. if the door is opened frequently for access) a dual-beam infrared (IR) sensor is recommended as a factory fitted option. The IR sensor is unaffected by the effects of humidity and heat. Optional O₂ control unit is also available with two kind of O₂ control ranges and Auto-Cal automatic calibration for applications that require hypoxic or hyperoxic conditions. The iONGUARD™ antimicrobial silver matrix is designed to inhibit the growth of biological contaminants on stainless steel chambers and helps protect precious cells while maintaining their appearance.
Along with 100% pure copper interiors, there is a choice of the best surface contamination prevention technologies available.
Leveransinformation: All units are supplied with three stainless steel or solid copper shelves. Please contact Avantor for details.