Järn standardlösning, concentrate, 1000 mg Fe in 15% saltsyra (av FeCl₃) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Leverantör: Merck
1.09972.0001
1.09972.0050
1.09972.0001EA
429
SEK
1.09972.0001
1.09972.0050
Järn standardlösning, concentrate, 1000 mg Fe in 15% saltsyra (av FeCl₃) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Standarder
Cationic Standards
Iron Standards
Certifikat: Traceable to SRM from NIST