Cacodylic acid sodium salt trihydrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20670.0025 8.20670.0100 8.20670.0250 8.20670.5000 8.20670.9010 8.20670.0005
8.20670.0025EA 811 SEK
8.20670.0025 8.20670.0100 8.20670.0250 8.20670.5000 8.20670.9010 8.20670.0005
Cacodylic acid sodium salt trihydrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Formel: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00149079
CAS nummer: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 60 °C
Molar Mass 214.03 g/mol
Bulk Density 870 kg/m3
pH 9.0 - 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Dimethylarsinic acid sodium salt, Cacodylic acid sodium salt
Hill Formula C2H6AsNaO2 * 3 H2O