(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14774.0001 8.14774.0010
8.14774.0001EA 282 SEK
8.14774.0001 8.14774.0010
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol för syntes, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286,33 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004068
CAS nummer: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 286.33 g/mol