Fosfor standardlösning, 1000 mg/L P in 5% salpetersyra (av P) Specpure® standard för AAS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
89887.AE
89887.AP
89887.AEEA
955
SEK
89887.AE
89887.AP
Fosfor standardlösning, 1000 mg/L P in 5% salpetersyra (av P) Specpure® standard för AAS
Standarder
Cationic Standards
Phosphorus Standards
Molecular Formula: P in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133771
Certifikat: Traceable to NIST