Fosfor standardlösning, 1000 mg/L P in 5% salpetersyra (av P) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
13862.AD
13862.AE
13862.AP
13862.ADEA
1200
SEK
13862.AD
13862.AE
13862.AP
Fosfor standardlösning, 1000 mg/L P in 5% salpetersyra (av P) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Phosphorus Standards
Certifikat: Traceable to NIST