Palladium standardlösning, 1000 mg/L Pd in 0.5 M salpetersyra (av Pd(NO₃)₂) Certipur® standard för AAS, Supelco®
Leverantör: Merck
1.14282.0100
1.14282.0500
1.14282.0100EA
1170
SEK
1.14282.0100
1.14282.0500
Palladium standardlösning, 1000 mg/L Pd in 0.5 M salpetersyra (av Pd(NO₃)₂) Certipur® standard för AAS, Supelco®
Standarder
Cationic Standards
Palladium Standards
Certifikat: Traceable to SRM from NIST