Krom standardlösning, 1000 mg/L Cr in 5% saltsyra (av Cr) Specpure® standard för AAS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
88059.AE
88059.AP
88059.AEEA
970
SEK
88059.AE
88059.AP
Krom standardlösning, 1000 mg/L Cr in 5% saltsyra (av Cr) Specpure® standard för AAS
Standarder
Cationic Standards
Chromium Standards
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certifikat: Traceable to NIST