4-n-Nonylphenol ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
A15609.03 A15609.06
A15609.03EA 1100 SEK
A15609.03 A15609.06
4-n-Nonylphenol ≥98%
4-n-Nonylphenol
Purity: 98+% CAS No.: 104-40-5 Molecular Formula: C15H24O Formula Weight: 220.36 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.5110 Melting Point: 43-46° Boiling Point: 127-130°/27mm Beilstein Reference: 2047450 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002396
Formel: C₁₅H₂₄O
Kokpunkt: 127…130 °C (27 mmHg)
Smältpunkt: 43…46 °C
Densitet: 0,937
Flampunkt: 150 °C (302 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002396
CAS nummer: 104-40-5
EINECS: 203-199-4
UN: 2430
ADR: 8,III