Selen standardlösning, 1000 mg/L Se in 5% salpetersyra (av Se) Specpure® standard för AAS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
88094.AE
88094.AP
88094.AEEA
935
SEK
88094.AE
88094.AP
Selen standardlösning, 1000 mg/L Se in 5% salpetersyra (av Se) Specpure® standard för AAS
Standarder
Cationic Standards
Selenium Standards
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certifikat: Traceable to NIST