Selen standardlösning, 1000 mg/L Se in 5% salpetersyra (av Se) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Scientific
13845.AD 13845.AE 13845.AP
13845.ADEA 1250 SEK
13845.AD 13845.AE 13845.AP
Selen standardlösning, 1000 mg/L Se in 5% salpetersyra (av Se) Specpure® standard för ICP
Standarder Cationic Standards Selenium Standards
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certifikat: Traceable to NIST