Selen standardlösning, 10000 mg/L Se in 5% salpetersyra (av Se) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Scientific
14381.AD
14381.AE
14381.AP
14381.ADEA
2000
SEK
14381.AD
14381.AE
14381.AP
Selen standardlösning, 10000 mg/L Se in 5% salpetersyra (av Se) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Selenium Standards
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certifikat: Traceable to NIST