Koppar standardlösning, 1000 mg/L Cu in 5% salpetersyra (av Cu) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Scientific
13867.AD
13867.AE
13867.AP
13867.ADEA
1325
SEK
13867.AD
13867.AE
13867.AP
Koppar standardlösning, 1000 mg/L Cu in 5% salpetersyra (av Cu) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Copper Standards
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certifikat: Traceable to NIST