Kalium standardlösning, 1000 mg/L K in 5% salpetersyra (av KNO₃) Specpure® standard för AAS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
88087.AE
88087.AP
88087.AEEA
945
SEK
88087.AE
88087.AP
Kalium standardlösning, 1000 mg/L K in 5% salpetersyra (av KNO₃) Specpure® standard för AAS
Standarder
Cationic Standards
Potassium Standards
Molecular Formula: KNO₃ 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certifikat: Traceable to NIST