Iridium standardlösning, 1000 mg/L Ir in 20% saltsyra (av IrCl₃) Specpure® standard för AAS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
88072.AE 88072.AP
88072.AEEA 2925 SEK
88072.AE 88072.AP
Iridium standardlösning, 1000 mg/L Ir in 20% saltsyra (av IrCl₃) Specpure® standard för AAS
Standarder Cationic Standards Iridium Standards
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certifikat: Traceable to NIST