Kalcium standardlösning, 1000 mg/L Ca in 5% salpetersyra (av CaCO3) Specpure® standard för AAS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
88057.AE 88057.AP
88057.AEEA 995 SEK
88057.AE 88057.AP
Kalcium standardlösning, 1000 mg/L Ca in 5% salpetersyra (av CaCO3) Specpure® standard för AAS
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certifikat: Traceable to NIST