Zirkonium standardlösning, 1000 mg/L Zr in 5% saltsyra (av ZrOCl₂) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
13875.AD
13875.AE
13875.AP
13875.ADEA
1300
SEK
13875.AD
13875.AE
13875.AP
Zirkonium standardlösning, 1000 mg/L Zr in 5% saltsyra (av ZrOCl₂) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Zirconium Standards
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Certifikat: Traceable to NIST