Zirkonium standardlösning, 10.000 mg/L Zr in 5% saltsyra (av ZrOCl₂) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
14386.AP
14386.AE
14386.AD
14386.APEA
10550
SEK
14386.AP
14386.AE
14386.AD
Zirkonium standardlösning, 10.000 mg/L Zr in 5% saltsyra (av ZrOCl₂) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Zirconium Standards
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Certifikat: Traceable to NIST