Zink standardlösning, 1000 mg/L Zn in 5% salpetersyra (av Zn) Specpure® standard för AAS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
88118.AE 88118.AP
88118.AEEA 960 SEK
88118.AE 88118.AP
Zink standardlösning, 1000 mg/L Zn in 5% salpetersyra (av Zn) Specpure® standard för AAS
Standarder Cationic Standards Zinc Standards
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certifikat: Traceable to NIST