Rutenium standardlösning, 10000 mg/L Ru in 20% saltsyra (av RuCl₃) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
35773.AD
35773.AE
35773.AP
35773.ADEA
7950
SEK
35773.AD
35773.AE
35773.AP
Rutenium standardlösning, 10000 mg/L Ru in 20% saltsyra (av RuCl₃) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Ruthenium Standards
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Certifikat: Traceable to NIST