Kvicksilver standardlösning, 1000 mg/L Hg in 5% salpetersyra (av Hg) Specpure® standard för AAS
Leverantör: Thermo Scientific
88079.AE
88079.AP
88079.AEEA
890
SEK
88079.AE
88079.AP
Kvicksilver standardlösning, 1000 mg/L Hg in 5% salpetersyra (av Hg) Specpure® standard för AAS
Standarder
Cationic Standards
Mercury Standards
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certifikat: Traceable to NIST