Kvicksilver standardlösning, 1000 mg/L Hg in 5% salpetersyra (av Hg) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
13865.AE
13865.AD
13865.AEEA
1825
SEK
13865.AE
13865.AD
Kvicksilver standardlösning, 1000 mg/L Hg in 5% salpetersyra (av Hg) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Mercury Standards
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certifikat: Traceable to NIST