Kvicksilver standardlösning, 10000 mg/L Hg in 5% salpetersyra (av Hg) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
14395.AD
14395.AE
14395.AP
14395.ADEA
2100
SEK
14395.AD
14395.AE
14395.AP
Kvicksilver standardlösning, 10000 mg/L Hg in 5% salpetersyra (av Hg) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Mercury Standards
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certifikat: Traceable to NIST