Guld standardlösning, 1000 mg/L Au in 20% saltsyra (av Au) Specpure® standard för AAS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
88068.AP 88068.AE
88068.APEA 5775 SEK
88068.AP 88068.AE
Guld standardlösning, 1000 mg/L Au in 20% saltsyra (av Au) Specpure® standard för AAS
Standarder Cationic Standards Gold Standards
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certifikat: Traceable to NIST