Guld standardlösning, 1000 mg/L Au in 20% saltsyra (av Au) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
13881.AE 13881.AD 13881.AP
13881.AEEA 4300 SEK
13881.AE 13881.AD 13881.AP
Guld standardlösning, 1000 mg/L Au in 20% saltsyra (av Au) Specpure® standard för ICP
Standarder Cationic Standards Gold Standards
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certifikat: Traceable to NIST