Guld standardlösning, 10000 mg/L Au in 20% saltsyra (av Au) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
14392.AD 14392.AE 14392.AP
14392.ADEA 9250 SEK
14392.AD 14392.AE 14392.AP
Guld standardlösning, 10000 mg/L Au in 20% saltsyra (av Au) Specpure® standard för ICP
Standarder Cationic Standards Gold Standards
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certifikat: Traceable to NIST