Mangan standardlösning, 1000 mg/L Mn in 5% salpetersyra (av Mn) Specpure® standard för AAS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
88078.AE
88078.AP
88078.AEEA
960
SEK
88078.AE
88078.AP
Mangan standardlösning, 1000 mg/L Mn in 5% salpetersyra (av Mn) Specpure® standard för AAS
Standarder
Cationic Standards
Manganese Standards
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certifikat: Traceable to NIST