Mangan standardlösning, 1000 mg/L Mn in 5% salpetersyra (av Mn) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
13826.AD
13826.AE
13826.AP
13826.ADEA
1350
SEK
13826.AD
13826.AE
13826.AP
Mangan standardlösning, 1000 mg/L Mn in 5% salpetersyra (av Mn) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Manganese Standards
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certifikat: Traceable to NIST