Mangan standardlösning, 10000 mg/L Mn in 5% salpetersyra (av Mn) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Scientific
14413.AD
14413.AE
14413.AP
14413.ADEA
2125
SEK
14413.AD
14413.AE
14413.AP
Mangan standardlösning, 10000 mg/L Mn in 5% salpetersyra (av Mn) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Manganese Standards
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certifikat: Traceable to NIST