2,6-Di-tert-butylpyridine ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
D1804-25G D1804-5G
TCIAD1804-25GEA 4775 SEK
TCIAD1804-25G TCIAD1804-5G
2,6-Di-tert-butylpyridine ≥97.0%
2,6-Di-tert-butylpyridine
Formel: C₁₃H₂₁N
MW: 191,32 g/mol
Kokpunkt: 101°C
Smältpunkt: 2°C
Densitet: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 71°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006306
CAS nummer: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Merck Index: 14,03036
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=862672e615c23030ce90fdfde5bceb0c4fa029d6&vid=862672e615c23030ce90fdfde5bceb0c4fa029d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %