Kaliumvätekarbonat, Reagent Grade
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms: Potassium bicarbonate
0889-1KGEA 1900 SEK
0889-1KG 0889-500G
Kaliumvätekarbonat, Reagent Grade
Kaliumvätekarbonat
Formel: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Smältpunkt: 292
Densitet: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011402
CAS nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691