2-Chloro-4-nitrotoluene ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C0690-500G C0690-25G
TCIAC0690-500GEA 2525 SEK
TCIAC0690-500G TCIAC0690-25G
2-Chloro-4-nitrotoluene ≥99.0%
2-Chloro-4-nitrotoluene
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Kokpunkt: 260°C
Smältpunkt: 68 °C
MDL Number: MFCD00007210
CAS nummer: 121-86-8
EINECS: 204-501-7
UN: 3457
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2aba2df7400a85e348ca0dc8d1dbfe51249e126&vid=4f9363ac02e64d144885e1cb2b37e3d60c007c58&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C