1,1,2,2-Tetrakloretan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43948.0250 8.43948.1000
8.43948.0250EA 615 SEK
8.43948.0250 8.43948.1000
1,1,2,2-Tetrakloretan för syntes, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tetrakloretan
Formel: Cl₂HCCHCl₂
MW: 167,85 g/mol
Kokpunkt: 146,3 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –43 °C
Densitet: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000848
CAS nummer: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
UN: 1702
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09264
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad9914010b65d5d21f26f85ccb3fc00111fc8b3&vid=03de46def4fc4d7c1fd0873a75ba4a57be4029aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 2830 g/l (25°C)
Melting Point -42.5 °C
Vapor Pressure 6.4 hPa (20 °C)
Density 1.59 g/cm3 (25 °C)