Trimetylamin 45% (w/w) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
43282.K4 43282.AP
43282.K4EA 6550 SEK
43282.K4 43282.AP
Trimetylamin 45% (w/w) i vattenlösning
Trimetylamin
CAS No.: 75-50-3 Molecular Formula: (CH3)3N Formula Weight: 59.11 Flash Point: -20°(-4°F) Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Unpleasant Melting Point: -2° Boiling Point: 30° Beilstein Reference: 956566 Merck Reference: 14,9710 UN No.: 1297 MDL No.: MFCD00008327
Formel: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Kokpunkt: 30 °C
Smältpunkt: –2 °C
Densitet: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –20 °C (–4 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008327
CAS nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3,I
Merck Index: 14,9710