Dietylenglykolmonoetyleter ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
E0048-500G E0048-25G
TCIAE0048-500GEA 310 SEK
TCIAE0048-500G TCIAE0048-25G
Dietylenglykolmonoetyleter ≥99.0%
Dietylenglykolmonoetyleter
Formel: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Kokpunkt: 196°C
Smältpunkt: –80 °C
Densitet: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 96°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002872
CAS nummer: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Merck Index: 14,01800
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc829667474b9059ba745465d2456f6ac6f3ad6a&vid=fc829667474b9059ba745465d2456f6ac6f3ad6a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %