Yttrium standardlösning, 1.000 mg/l Y in 5% salpetersyra (av Y2O3) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
13855.AP
13855.AE
13855.AD
13855.APEA
4850
SEK
13855.AP
13855.AE
13855.AD
Yttrium standardlösning, 1.000 mg/l Y in 5% salpetersyra (av Y2O3) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Yttrium Standards
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certifikat: Traceable to NIST