1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
D1477.0500 D1477-25ML D1477-500ML D1477-100ML
TCIAD1477.0500EA 0 SEK
TCIAD1477.0500 TCIAD1477-25ML TCIAD1477-500ML TCIAD1477-100ML
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99.0%
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Formel: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Kokpunkt: 108°C
Smältpunkt: 8°C
Densitet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 120°C
MDL Number: MFCD00003188
CAS nummer: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03249
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceb806b0a28e9b70534f454070150f123a2f5abf&vid=ceb806b0a28e9b70534f454070150f123a2f5abf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %