Silicon 10000 mg/L i vatten med spår av fluorvätesyra (av (NH₄)₂SiF₆) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Scientific
38723.AD
38723.AE
38723.AP
38723.ADEA
3175
SEK
38723.AD
38723.AE
38723.AP
Silicon 10000 mg/L i vatten med spår av fluorvätesyra (av (NH₄)₂SiF₆) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Silicium Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SiF₆ in H₂O/tr. F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Certifikat: Traceable to NIST