Yttrium standardlösning, 10000 µg/L Y in 5% salpetersyra (av Y₂O₃) standard för ICP, Specpure®
Leverantör: Thermo Scientific
14422.AD
14422.AE
14422.AP
14422.ADEA
2125
SEK
14422.AD
14422.AE
14422.AP
Yttrium standardlösning, 10000 µg/L Y in 5% salpetersyra (av Y₂O₃) standard för ICP, Specpure®
Standarder
Cationic Standards
Yttrium Standards
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certifikat: Traceable to NIST