Rodium 1000 mg/L 20% saltsyra (av RhCl₃) Specpure® standard för AAS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
88090.AE
88090.AP
88090.AEEA
6275
SEK
88090.AE
88090.AP
Rodium 1000 mg/L 20% saltsyra (av RhCl₃) Specpure® standard för AAS
Standarder
Cationic Standards
Rhodium Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certifikat: Traceable to NIST