Rodium 10000 mg/L 20% saltsyra (av RhCl₃) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
35763.AD
35763.AE
35763.AP
35763.ADEA
29925
SEK
35763.AD
35763.AE
35763.AP
Rodium 10000 mg/L 20% saltsyra (av RhCl₃) Specpure® standard för ICP
Standarder
Cationic Standards
Rhodium Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certifikat: Traceable to NIST