Praseodym standardlösning, 1000 mg/L Pr in 5% salpetersyra (av Pr₆O₁₁) Specpure® standard för AAS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
88088.AE
88088.AP
88088.AEEA
1125
SEK
88088.AE
88088.AP
Praseodym standardlösning, 1000 mg/L Pr in 5% salpetersyra (av Pr₆O₁₁) Specpure® standard för AAS
Standarder
Cationic Standards
Praseodymium Standards
Molecular Formula: Pr₆O₁ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174
Certifikat: Traceable to NIST