2-Nitrofluorene ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Nitro-9H-fluorene
H55744.06 H55744.14
H55744.06EA 850 SEK
H55744.06 H55744.14
2-Nitrofluorene ≥98%
2-Nitrofluorene
Formel: C₁₃H₉NO₂
MW: 211,22 g/mol
Smältpunkt: 156…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001117
CAS nummer: 607-57-8
EINECS: 210-138-5
UN: 3077
ADR: 9,III